Learn More
Oxalsäure, Kaliumsalzdihydrat, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10153481 100 g Glasflasche 100 Gramm
10053853 500 g Glasflasche 500 Gramm
10609853 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10153481 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 352111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.35 CHF
    31.40 CHF / 100 Gramm
    Sparen 0.95 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6100-20-5
Summenformel C4H3KO8
Molekulargewicht (g/mol) 218.16
MDL-Nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-Schlüssel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC-Name Kalium;Hydron;Oxalat;Dihydrat
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 7806
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Formelmasse 254.2
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.