Learn More
Oxalsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17900836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17900836 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17900836 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0928.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxalsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid
CAS 144-62-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxalic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
SMILES OC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name Oxalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 90.03
Menge 500 mg
Formelmasse 89,9953 g/mol