Learn More
Oxalsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30460268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460268 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460268 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0928.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid
CAS 144-62-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxalic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name Oxalsäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 90.03
Menge 10 mg
Formelmasse 89,9953 g/mol