missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxalsäuredihydrat, TRC

Artikelnummer. 30011397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011397 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8451335G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6153-56-6
Summenformel C22H24N2O9.2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.0654
Synonym Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxalic Acid Dihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Formelmasse 126.0164
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.