Learn More
Oxalsäuredihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11467822 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11467822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215255290
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid 2-hydrate
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
Formelmasse 126.07
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallin
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.