Learn More
Oxalsäuredihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051085 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051085 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0928.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxalsäuredihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic Acid Dihydrate
CAS 6153-56-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxalic Acid Dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 496.46
Menge 500 mg
Formelmasse 496,4645 g/mol