Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073356
61.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
6153-56-6
C2H6O6
126.064
149102
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
61373
Oxalsäure-Dihydrat
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
6153-56-6
C2H6O6
126.064
149102
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
61373
Oxalsäure-Dihydrat
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Farbe Weiß
Formelmasse 126.04g/mol
Dampfdruck 21.5mbar 50
pH 1.3
Schmelzpunkt 98°C
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.