Learn More
Oxalic Acid, 7.5% (w/v), Ricca
Artikelnummer. 31940798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940798 1 L 1 Liter
31940497 20 L 20 Liter
31940652 4 L 4 Liter
31940719 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31940798 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R54670001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Oxalic Acid
  • Available in 500 mL, 1 L, 4 L, and 20 L package sizes with natural poly and Cubitainer™ container options
Chemische Identifikatoren
Güte ACS
Spezifikation
CAS 7732-18-5, 6153-56-6
Menge 1 L
Verpackung Natural Poly Container