Learn More
Oxalic Acid, 5% (w/v), Ricca
Artikelnummer. 31940620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940620 1 L 1 Liter
31940482 4 L 4 Liter
31940542 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31940620 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R54655001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Oxalic Acid
  • Available in 500 mL, 1 L, and 4 L package sizes with natural poly containers
Chemische Identifikatoren
Güte ACS
Spezifikation
CAS 7732-18-5, 6153-56-6
Menge 1 L
Verpackung Natural Poly Container