Learn More
Oxalsäure, 5 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050108
38.80 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 4L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144-62-7
C2H2O4
90.034
MFCD00002573
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
971
CHEBI:16995
Oxalsäure
C(=O)(C(=O)O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144-62-7
C2H2O4
90.034
MFCD00002573
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
971
CHEBI:16995
Oxalsäure
C(=O)(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxalic acid
UN-Nummer UN3265
Konzentration 5 % w/v wässrige Lösung
Formelmasse 90.04
Menge 1 l
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig