Learn More
Oxalsäure, 10 % w/v wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373727 4 L 4 Liter
11383727 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035617.K7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
MDL-Nummer MFCD00002573
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 4 L
Formelmasse 90.04
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, 10% w/v aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid