Learn More
Oxalat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389168
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00012465
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalate, Ion chromatography standard solution
Namenshinweis C2O4-2 1000μg/mL
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Güte Specpure™
Name des Produkts
Oxalat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >