Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxadixyl |
| CAS | 77732-09-3 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Beilstein | 7098783 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 104°C to 105°C |
| Synonym | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)acetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.30 g/mol |
| Menge | 100 mg |