Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxacillin-Natriumsalz, 95 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Oxacillin-Natriumsalz ist ein Beta-Lactam-Antibiotikum mit schmalem Spektrum
- Es hemmt die Biosynthese bakterieller Zellwände auf der Ebene der Transpeptidation (PBP) von Peptidoglykanen
Anwendungen
- Oxacillin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum, das gegen grampositive Bakterien aktiv ist
- Oxacillin kann in Studien zu Resistenzmechanismen gegen Penicillinase und zur antimikrobiellen Empfindlichkeit eingesetzt werden
- Es wurde auch zur Untersuchung von Autolysinen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxacillin sodium salt |
| Typ | Oxacillin Sodium Salt |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Wasser | 3.5 to 5.0% |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 50g/L. |
| Formelmasse | 423.42 |
| Reinheit (%) | 95% |