Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für das Owl™ S3S System
Mit den strapazierfähigen, einteiligen Kämmen vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ S2S-MT3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12454717
  • 82.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
Mit den Kämmen des Thermo Scientific™ Owl™ S3S Systems vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem System Owl™ S3S geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme, die nicht zusammengesetzt werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Haifischzahnkamm
Kämme
0,4 mm
OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem
110 (3X)
5,5 µl
Dokumentation
Datasheets
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kämme für das Owl™ S3S System > 110 (3 x)-Zahn Haifischzahnkamm; 0.4 mm dick; Volumen: 5 μl