Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Click to view available options
Typ:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit dem Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST-Gel-Gießvorrichtung mit mehrfachen Gradienten Dieser Gradientengießer ist eines der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen und mit dem Owl™ PBDS-System kompatibel.
- Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
- Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ P7-CST-System |
| Produktlinie | Owl™ |
| Typ | Neutrales Glas |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.09 Zoll |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
Dokumentation
Product Information
Manuals
Multiple Gradient Casters - Operating and Maintenance Manual
Version: FEB.2016
DateigrößeVersion: 409.4 kB
Owl P7-CST Gradient Gel Caster Instructions
Version: FEB.2016
DateigrößeVersion: 128.6 kB
Datasheets
Owl P7-CST Gradient Gel Caster Illustration
Version: FEB.2016
DateigrößeVersion: 76.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur