Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. 12414697
Click to view available options
Typ:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12414697
Marke: Thermo Scientific™ P7CST
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit dem Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST-Gel-Gießvorrichtung mit mehrfachen Gradienten Dieser Gradientengießer ist eines der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen und mit dem Owl™ PBDS-System kompatibel.
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung P7-CST Gradient Gel-Gießvorrichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ P7-CST-System
Produktlinie Owl
Typ Rollen
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (metrisch) 15 cm
Höhe (metrisch) 13 cm