Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Kamm für Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 25-Zahn
Click to view available options
Typ:
Neutrales Glas
Rollen
Versetzte Glasplatte
Anzahl Zähne:
Nicht zutreffend
Dicke (metrisch) Zähne:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
- Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
- Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand™ P2 -CST-System |
| Gelgröße | 20 cm to 42 cm x 48 cm |
| Typ | Versetzte Glasplatte |
| Anzahl Zähne | Nicht zutreffend |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.18 Zoll |
| Dicke (metrisch) Zähne | Nicht zutreffend |
| Länge (metrisch) | 18 cm |
| Breite (metrisch) | 20 cm |