Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Kamm für Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 25-Zahn
Click to view available options
Typ:
Neutrales Glas
Rollen
Versetzte Glasplatte
Anzahl Zähne:
Nicht zutreffend
Dicke (metrisch) Zähne:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
- Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
- Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand™ P2 -CST-System |
| Gelgröße | 13 cm x 25 cm x 23 cm |
| Typ | Rollen |
| Gelabmessungen | Gelgröße: L x B x H: 13 x 25 x 23 cm |
| Anzahl Zähne | Nicht zutreffend |
| Dicke (metrisch) Zähne | Nicht zutreffend |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (metrisch) | 25 cm |
| Höhe (metrisch) | 23 cm |