Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Kamm für Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 25-Zahn
Artikelnummer. 11963055
Click to view available options
Typ:
Neutrales Glas
Rollen
Versetzte Glasplatte
Anzahl Zähne:
Nicht zutreffend
Dicke (metrisch) Zähne:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11963055
Marke: Thermo Scientific™ P218G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ P2 -CST-System
Gelgröße 20 cm to 42 cm x 48 cm
Typ Versetzte Glasplatte
Anzahl Zähne Nicht zutreffend
Dicke (angloamerikanisch) 0.18 Zoll
Dicke (metrisch) Zähne Nicht zutreffend
Länge (metrisch) 18 cm
Breite (metrisch) 20 cm