Learn More
Thermo Scientific™ P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 10-Zahn
Artikelnummer. p-4528850
18 cm, Rollen, Nicht zutreffend, 1 Stück
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.8 mm
18 cm
Typ:
Abstandshalter
Rollen
Anzahl Zähne:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12404677
Marke: Thermo Scientific™ P1CST
Nur noch undefined auf Lager
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ P1-CST-System
Gelgröße 16 cm x 14 cm, 13 cm x 20 cm x 18 cm
Typ Rollen
Gelabmessungen Gelgröße: L x B x H: 13 x 20 x 18 cm
Anzahl Zähne Nicht zutreffend
Dicke (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Höhe (metrisch) 18 cm
Manuals
Datasheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 10-Zahn >