Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply
Artikelnummer. p-4528935
Click to view available options
Spannung:
120 V
Artikelnummer. 13483646
Marke: Thermo Scientific™ EC300XL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Retain settings after shut-down with the power-off memory of this compact power supply, ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
Retain settings after shut-down with the power-off memory of the Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply. It is ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
  • Simple to use, multi-purpose and lightweight
  • Stackable design saves benchtop space
  • Soft-touch key pad
  • Three jacks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Model EC300XL; 120V 50/60Hz
Max. Stromstärke 400 mA
Produktlinie Owl
Zeitschaltuhr 0 bis 999 min.
Display Voltage or current
Anzahl Buchsen 3
Abmessungen (L x B x H) 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm)
Länge (angloamerikanisch) 10,25 in.
Länge (metrisch) 26 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 14 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,25 in.
Höhe (metrisch) 13.3 cm
Elektrische Anforderungen 120 V 50/60 Hz
Max. Spannung 300 V
Spannung 120 V
Frequency 50/60 Hz