Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply
Beschreibung
Retain settings after shut-down with the power-off memory of the Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply. It is ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
- Simple to use, multi-purpose and lightweight
- Stackable design saves benchtop space
- Soft-touch key pad
- Three jacks
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Model EC300XL; 120V 50/60Hz |
| Max. Stromstärke | 400 mA |
| Produktlinie | Owl |
| Zeitschaltuhr | 0 bis 999 min. |
| Display | Voltage or current |
| Anzahl Buchsen | 3 |
| Abmessungen (L x B x H) | 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,25 in. |
| Länge (metrisch) | 26 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Mehr anzeigen |