Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Vermeiden Sie den Zusammenbau von Kämmen mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Mini Gel-Elektrophorese-Systemkämmen.
Marke: Thermo Scientific™ B2-8C
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
- Kat.- Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind (1X) und (2X) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten
- Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer: XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Standardkamm | |
Mini | |
Kämme | |
1 mm |
Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme | |
Owl™, EasyCast™ | |
8 |