Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
1
12
16
2
20
24
25 (2x)
8
9 (1x)
Dicke (metrisch) Zähne:
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
- Kat.- Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind (1X) und (2X) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten
- Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer: XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme |
| Gelgröße | Mini |
| Produktlinie | Owl, EasyCast |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Zähne | 9 (1x) |
| Dicke (metrisch) Zähne | 1.5 mm |