Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 12404577 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
1
12
16
2
20
24
25 (2x)
8
9 (1x)
Dicke (metrisch) Zähne:
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12404577
Marke: Thermo Scientific™ B2RL25C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden Sie den Zusammenbau von Kämmen mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Mini Gel-Elektrophorese-Systemkämmen.
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
  • Kat. Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind für 8 und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1X) und (2X) -Kämme
  • Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl, EasyCast
Typ Kamm
Anzahl Zähne 25 (2x)
Dicke (metrisch) Zähne 1 mm