Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11912965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
1
12
16
2
20
24
25 (2x)
8
9 (1x)
Dicke (metrisch) Zähne:
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11912965
Marke: Thermo Scientific™ B220
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie den Zusammenbau von Kämmen mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Mini Gel-Elektrophorese-Systemkämmen.
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
  • Kat.- Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind (1X) und (2X) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten
  • Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer: XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl, EasyCast
Typ Kamm
Anzahl Zähne 20
Dicke (metrisch) Zähne 1.0/1.5 mm