Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das EasyCast B1 Mini Gel System
Das kompakte und optimale Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 Mini Gel System kann pro Lauf 5 bis 34 Proben bearbeiten
Marke: Thermo Scientific™ B1-CST
Additional Details : Gewicht : 0.44744kg
Beschreibung
Das kompakte und optimale Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 Mini Gel System kann pro Lauf 5 bis 34 Proben bearbeiten
Zur Verwendung mit Thermo Scientific Owl EasyCast B1 Mini Gel Elektrophorese-SystemSpezifikation
Externe Laufrolle (Tabletts und Kämme nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Mini | |
Rollen | |
11cm |
Modell B1 Horizontale Minigel -System | |
Owl™, EasyCast™ | |
9cm |