Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit diesem Sortiment aus strapazierfähigen, einteiligen Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1-Minigel-Elektrophoresesystem.
Marke: Thermo Scientific™ B1-PREP
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Bestellinformationen:
- Kat.-Nr.: B1-RI-9C, -9D, -17C und -17D haben 8- und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1x) und (2x)-Kämme
- Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Prep-Kamm; 1.5 mm dick | |
Mini | |
Kämme | |
1.5 mm |
Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem | |
Owl™, EasyCast™ | |
2 |