Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme
Artikelnummer. 12414567
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Dicke (metrisch) Zähne:
1,0 /1,5 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12414567
Marke: Thermo Scientific™ B1RL9C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Sortiment an robusten, einteiligen Kämmen für den Einsatz mit dem Owl EasyCast B1 Mini-Gelelektrophoresesystem.
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
Bestellinformationen:
Best.-Nrn. B1-Rl-9C, -9D, -17C und -17D sind (1 x) und (2 x) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten.
Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schnellbeladungs-9-Zahnkamm (1X); 1.0 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl, EasyCast
Typ Kamm
Anzahl Zähne 9 (1X)
Dicke (metrisch) Zähne 1 mm