Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Dicke (metrisch) Zähne:
1,0 /1,5 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Bestellinformationen:
- Kat.-Nr.: B1-RI-9C, -9D, -17C und -17D haben 8- und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1x) und (2x)-Kämme
- Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Doppelseitiger Kamm mit 14 Zinken; 1,0/1,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem |
| Gelgröße | Mini |
| Produktlinie | Owl, EasyCast |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Zähne | 14 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 1,0 /1,5 mm |