Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme
Artikelnummer. 11962935
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Dicke (metrisch) Zähne:
1,0 /1,5 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11962935
Marke: Thermo Scientific™ B112C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Sortiment an robusten, einteiligen Kämmen für den Einsatz mit dem Owl EasyCast B1 Mini-Gelelektrophoresesystem.
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
Bestellinformationen:
Best.-Nrn. B1-Rl-9C, -9D, -17C und -17D sind (1 x) und (2 x) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten.
Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Standard-12-Zahn-Kamm; 1.0 mm dick
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl, EasyCast
Typ Kamm
Anzahl Zähne 12
Dicke (metrisch) Zähne 1 mm