Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
Bestellinformationen:
Best.-Nrn. B1-Rl-9C, -9D, -17C und -17D sind (1 x) und (2 x) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten.
Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Doppelseitiger 10-Zahn-Kamm;1.0/1.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem |
| Gelgröße | Mini |
| Produktlinie | Owl, EasyCast |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Zähne | 10 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 1.0/1.5 mm |