Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Komplettsystem für vertikale Doppelgel-Elektrophorese mit Caster, 10 B x 8 - 10 cm L, 300 ml Puffervolumen
Click to view available options
Puffervolumen (metrisch):
300 ml
550 ml
1250 ml
Enthält:
Apparaturen
Gesamtsystem plus Rolle
Komplettsystem
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit diesem Thermo Scientific™ Owl™ Zwei-Gel-Vertikal-Elektrophoresesystemen — bestehend aus den P8DS, P9DS und P10DS Zwei-Gel-Systemen – können Sie schnell und einfach ein Gel oder zwei Gele in ein und dasselbe Gerät laden und ausführen.
Einfache Verwendung in sechs Schritten:
- Die Glaskassetten befestigen
- Die Agarose gießen
- Die speziell entwickelte Wanne anschließen
- Polyacrylamid-Lösung in die Kassetten gießen
- Proben laden
- Das Gel laufen lassen
Eigenschaften:
- Hergestellt mit einer bewährten Acryl-Fertigungstechnologie, die ein stabiles und langlebiges System bietet
- Der zentrale Kühlkern ermöglicht eine gleichmäßige Kühlung über die Geloberfläche für eine hervorragende Auflösung und klare Bandenbildung
- Die Kühlung erfolgt durch Umwälzung der Flüssigkeit durch den Kern mit einem externen Umwälzthermostat oder kühlem Leitungswasser
- Der sehr einfache Klemmmechanismus macht das Beladen von Glaskassetten und die Fertiggele der meisten Hersteller problemlos
Empfohlen für:
- SDS-Elektrophorese
- Die zweite Dimension der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese
- Agarose-Elektrophorese
- Native Elektrophorese
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Vertikal-Elektrophorese-Komplettsystem für zwei Gele mit Gießvorrichtung |
| Gelabmessungen | 20 x 20 cm |
| Enthält | Gesamtsystem plus Rolle |
| Modell | P10DS |
| Puffervolumen (metrisch) | 1250 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) Gel | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,5 in. |
| Breite (metrisch) Gel | 20 cm |
| Mehr anzeigen |