Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D4 Horizontal-Elektrophoresesystem
Product Code. 12434617
Change view
Click to view available options
Typ:
Dichtung
Gelträger
Rollen
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ unitSize
12434617 Rollen 1 Stück
12444617 Dichtung 2 Stück
12454617 Gelträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12434617 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. D4CST
Verfügbar ab: 26-10-2026
Add to basket
Add to basket
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
  • Das Systemdesign ermöglicht den Durchlauf eines Gelträgers (51 Proben) oder die Stapelung zweier Gelträger (102 Proben) in der Pufferkammer bei gleichzeitiger Einsparung wertvollen Arbeitsplatzes.
  • Jede der beiden UV-Träger Transmissible Geltabletts (UVT), 16 x 17 cm (B x L), für bis zu drei Kämme, sodass der Benutzer bis zu drei Serien von Proben mit gleichen Abständen verwenden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ D4 Elektrophoresesystem
Produktlinie Owl
Typ Rollen
Länge (metrisch) 17cm
Breite (metrisch) 16cm