Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Kämme für horizontales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 12424617
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Zähne:
17
Dicke (metrisch) Zähne:
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne Packungsgröße
12424617 17 1.5 mm 1 Stück
12414617 17 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12424617 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. D417D
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den strapazierfähigen, einteiligen Mikrotiterplatten Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontale Elektrophoresesystem-Kämmen.
Vermeiden Sie die Kamm-Montage mit Thermo Scientific™ Owl™ Kämmen für das horizontale D4-Elektrophoresesystem. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem Owl D4-Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
Bestellinformationen:
Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Micro-Well-Kamm
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ D4 Elektrophoresesystem
Produktlinie Owl
Typ Kamm
Anzahl Zähne 17
Dicke (metrisch) Zähne 1.5 mm