missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D3-14-System
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl D3-14 Wide Gel System bietet eine einfache, komfortable und schnelle Methode zum Analysieren von Proben auf einem einzigen Agarose-Gel.
- UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
- Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 12 Probensätze untergebracht werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | D3 -Serie Horizontale Elektrophorese-System |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Gelträger |
| Länge (metrisch) | 14cm |
| Breite (metrisch) | 23cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?