Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel-Electrophoresesystem
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ D1-20C
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12414597
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
Spezifikation
Spezifikation
Standardkamm, 20 Zähne, 1.0 mm dick
Owl™
20
OWL™ D2 Wide Gel-Elektrophoresesystem
Kamm
1 mm