Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Mikroelektrophoresesystem-Kämme
Beschreibung
Mit den strapazierfähigen, einteiligen Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ C2-S-Mikro-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese standardmäßigen Kämme mit sieben Zinken sind in zwei Dicken (1.0 und 1.5 mm) erhältlich und für das Owl™ C2-S-Mikro-Elektrophoresesystem geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Standardkamm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Zähne | 7 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 1.5 mm |