Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A6 Horizontales Wide-Gel-Elektrophoresesystem
Erzeugen Sie klare, scharfe Bandenmuster mit dem horizontalen Wide-Gel-Elektrophoresesystem Thermo Scientific™ Owl™ A6, einem idealen System für Labore mit hohem Durchsatz.
Marke: Thermo Scientific™ A6
Beschreibung
Erzeugen Sie klare, scharfe Bandenmuster mit dem horizontalen Wide-Gel-Elektrophoresesystem Thermo Scientific™ Owl™ A6, einem idealen System für Labore mit hohem Durchsatz.
Merkmale:- Auftrennung von 25 bis 500 Proben auf einem einzigen Agarosegel mit klaren, scharfen Bandenmustern ohne “Smiling”-Effekte
- Die besondere Gestaltung der Kammschlitze auf dem Gelträger ermöglicht die Verwendung von bis zu 10 Kämmen mit gleichmäßigen Abständen.
- Mit Hilfe spezieller Kämme und Mehrkanalpipetten können Proben direkt von 96-, 8- oder 12-Well Platten aufgetragen werden.
- Auslaufsichere Handhabung — der Gelträger wird mit abgedichteten Gießsperren versehen, die eine auslaufsichere Versiegelung ohne Verwendung von Klebeband gewährleisten.
- Das Auftragen der Proben mit Mehrkanalpipetten beschleunigt die Beschickung.
- Eine Wasserwaage gewährleistet das Eingießen ebener, gleichmäßig dicker Gele.
Enthält:
- Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivelliertisch
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- UVT-Gelträger mit abgedichteten Endblöcken
- Vier Kämme (zwei 25-Well und zwei 50-Well Kämme, Stärke 1.5 mm)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
23 cm x 25 cm | |
Weit | |
25 bis 500 | |
35 x 38 x 11 cm (13.75 x 14.94 x 4.38 in.) | |
35 cm | |
14.94 Zoll | |
23 cm | |
11 cm |
Gelgröße: 23 x 25 cm, Puffervolumen: 3 l; L x B x H: 35 x 38 x 11 cm | |
Owl™ | |
Modell A6 | |
3 l | |
13.75 Zoll | |
25 cm | |
38 cm | |
4.38 Zoll | |
250 V |