Learn More
Fisherbrand™ A2 und A5 Standard-Kamm für Elektrophoresesysteme für große Gele
Artikelnummer. 12413657
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
18
20
Dicke (metrisch) Zähne:
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne Packungsgröße
12413657 Kamm 20 1 mm 1 Stück
12413667 Kamm 18 1.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12413657 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. A220C
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit diesem Sortiment aus strapazierfähigen, einteiligen Kämmen für die großen Fisherbrand™ A2- und A5-Gel-Elektrophoresesystemen.
Vermeiden Sie die Kamm-Montage mit einem Sortiment an strapazierfähigen, einteiligen Kämme von Fisherbrand™ A2- und A5-Groß-Gel-Elektrophoresesystemen für die Verwendung mit Owl A2- und A5-Groß-Gel-Elektrophoresesystemen.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ A2 und A5 Elektrophoresesystem für große Gele
Typ Kamm
Anzahl Zähne 20
Dicke (metrisch) Zähne 1 mm