Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Großgelsystem
Klik for at se tilgængelige muligheder
Typ:
Groß, mit Puffer-Austauschanschlüssen
Großes Gelelektrophoresesystem
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Owl A1 Großgelsysteme besitzen die kleinste Stellfläche bei den Großformatgeräten und eignen sich ideal für detaillierte RNA/DNA-Analysen.
Eigenschaften:
- Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, um die Konservierung von Agarose zu unterstützen, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen.
- Optionale, eingebaute Pufferaustauschöffnungen ermöglichen die Pufferumwälzung bei längeren Probenläufen.
- Einsatz eines programmierbaren Wechselrichters für die Feldumkehr-Elektrophorese ist möglich
- UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen für auslaufsichere Abdichtung ohne Klebeband
- Eingebaute Nivellierung gewährleistet flache, gleichmäßig dicke Gels.
- Kammschlitze erlauben die gleichzeitige Ausführung von zwei, drei oder vier Probensets gleicher Länge auf demselben Gel
- Kämme im MicroWell Format ermöglichen die schnelle, fehlerfreie Probenbeladung mit Mehrkanalpipetten.
- Proben können, immer 8 oder 12 gleichzeitig, direkt aus einer 96-Well Mikrotiterplatte geladen werden.
Im Lieferumfang enthalten:
- Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivelliertisch
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- UVT Gelträger
- Abgedichtete Endblöcke
- Drei Kämme (12, 16 und 20 Well), 1,5mm dick
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Beschreibung | Komplettsystem mit Puffer-Austauschanschlüssen |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Groß, mit Puffer-Austauschanschlüssen |
| Probengröße | 8 A bis 150 |
| Puffervolumen (metrisch) | 1.6L |
| Abmessungen (L x B x H) | 37,5 x 21,5 x 11 cm (14,8 x 8,5 x 4,3 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 14,8 in. |
| Länge (metrisch) | 37.5cm |
| Länge (metrisch) Gel | 25cm |
| Vis mere |