Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Standard-Kamm für Elektrophoresesysteme für große Gele
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
25 (2X)
9 (1X)
Dicke (metrisch) Zähne:
1.0 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vermeiden Sie mit diesem Sortiment aus strapazierfähigen, einteiligen Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ A1 große Gel-Elektrophoresesystem das Zusammensetzen von Kämmen.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl A großes Gel-Elektrophoresesystem |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Zähne | 25 (2X) |
| Dicke (metrisch) Zähne | 1.0 mm |