Learn More
Honeywell™ Overspec Schutzbrille
Artikelnummer. 12657403
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Größe Packungsgröße
12657403 Durchsichtig Groß 1 Stück
12627423 Durchsichtig Mittel 1 Stück
12637423 Durchsichtig Mittel 1 Stück
12677403 Grau Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12657403 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1027608
Menge Preis
1 20.01 CHF / 1 Stück
10 18.11 CHF / 1 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
OTG-Schutz mit außergewöhnlicher peripherer Sicht/Abdeckung und anpassbarer Passform.
  • Die Überbrille bietet Mitarbeitern vollen Schutz, wobei sie gleichzeitig ihre eigene Korrekturbrille tragen können.
  • Verstellbar und biegsam
  • Drahtbügel bieten Flexibilität für eine sichere, individuelle Passform
  • Stufenweise verstellbare Bügel (3 Positionen) für eine zusätzliche Anpassung der Passform.
  • Für den Einsatz in der Landwirtschaft, in der verarbeitenden Industrie und in der pharmazeutischen Industrie
  • Schutz vor Abrieb, Partikeln in der Luft, Biogefährdung, Stößen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: C899.1B-D, EC-Bescheinigung: C899.3B-D
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in der Landwirtschaft, in der verarbeitenden Industrie und in der pharmazeutischen Industrie
Rahmenfarbe Blau, Schwarz
Größe Groß
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Nylon