Learn More
Chemsplash Überärmelige sterile bestrahlte Strickmanschette
Beschreibung
Chemsplash Gestrickter Ärmelüberzug
- Material: 55 g/m² Typ 5B und 6B PB-Gewebe
- Mikroporös, weich und angenehm anzufassen
- Steril bestrahlt und doppelt verpackt
- Länge: 49,5 cm
- Flusenarme Strickbündchen
- Anti-Static Material
- Silikon- und latexfrei
- Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Die Chemsplash Der gestrickte Ärmelüberzug besteht aus dem weichen und mikroporösen Gewebe von Chemsplash, das robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub ist. Dieser Stoff ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Es entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9. Chemsplash Accessoires sind so konzipiert, dass sie den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger schützen und dabei maximalen Tragekomfort gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Produkttyp | Schutzhülle |
| Material | Mikroporöses Material |
| Farbe | Weiß |
| Sterilität | Steril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Elastisches Obermaterial mit Strickbündchen |
| Saumtyp | Genäht |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) | 16.54 in. |
| Mehr anzeigen |