Learn More
Chemsplash Überschuhe (Paar) PB 6B Elastischer Knöchelbereich
Beschreibung
Chemsplash Elastischer Überschuh
- Chemsplash 55 g/m² Material Typ PB 6B
- 16 in. Länge
- Silikon- und latexfrei
- Nicht fusselnd
- Anti-Static Material
- Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
- PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Der elastische Überschuh besteht aus Chemsplash weiches und mikroporöses Gewebe. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor seiner Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | XL |
| Material | Mikroporöses Material |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
| Sohlenart | Nahtlos |
| Widerstand | Flüssig |
| Produkttyp | Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen |
| Mehr anzeigen |