Learn More
Chemsplash Überschuhe 16 in. PP/CPE De Luxe H-Duty - Geprägter Griff
Artikelnummer. 30058472
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
16 in.
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058472 16 in. 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058472 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.88 CHF
    45.02 CHF / 400 Stück
    Sparen 7.86 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 13-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Deluxe-Überschuh aus 8,2 g komprimiertem, elastischem Polyethylenmaterial.
Deluxe-Überschuh
  • Sohle aus hochbelastbarem, komprimiertem Polyethylen
  • 30 g/m² Polypropylen, geprägte Sohle mit griffiger Oberfläche
  • Elastischer Knöchelbereich aus Polypropylen
  • 16 in. Lang
  • PFAS-frei
Beschreibung: Deluxe-Überschuh aus 8,2 g/m² komprimiertem Polyethylenmaterial. Dank des elastischen Materials passt es sich optimal an Ihre Schuhe an und verfügt über eine geprägte, griffige Sohle. Eine hervorragende Möglichkeit, um zu verhindern, dass schmutzige Schuhe den Büroboden verunreinigen, oder um die Schuhe sauber zu halten, wenn man unordentliche Umgebungen betritt.
Spezifikation
Größe 16 in.
Material CPE (Polyethylen)
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Trockene Partikel
Produkttyp Schuhüberzieher