Learn More
2-Bromthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392179 5 g 5 Gramm
11382179 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27203.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54045-76-0
Summenformel C4H2BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.029
MDL-Nummer MFCD04115730
InChI-Schlüssel BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
PubChem CID 2763210
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 181°C to 183°C
Menge 5 g
Formelmasse 208.03
Reinheit (%) 97%