Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marke:  Labcon 3304-807-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.29030kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17294416
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
    und Kühlung erfordern.
  • Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Überkappe
12 mm
Nicht autoklavierbar
Blau
1000/Beutel, 10 Beutel/Karton
Unsteril
Ja
Nein
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Polyethylen der USP-Klasse VI
Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Kulturröhrchen