Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marke: Labcon 3403-803-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.21090kg
Beschreibung
- Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
und Kühlung erfordern. - Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Überkappe | |
13 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Orange | |
1000/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Unsteril | |
Ja |
Nein | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Polyethylen der USP-Klasse VI | |
Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) | |
Kulturröhrchen |